4-Toluolthiol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR43548-100G OR43548-500G OR43548-25G
APOSOR43548-100GEA 105 EUR InStock
APOSOR43548-100G APOSOR43548-500G APOSOR43548-25G
4-Toluolthiol
4-Toluolthiol
Formel: C₇H₈S
MW: 124.21 g/mol
Siedepunkt: 195 °C
Melting Pt: 40…44 °C
Flash-Pt: 68 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004851
CAS-Nummer: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09461
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge