Ethyl 2-(5-morpholino-2H-1,2,3,4-tetraazol-2-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4355-100MG
APOSOR4355-100MGEA 45.1 EUR InStock
APOSOR4355-100MG
Ethyl 2-(5-morpholino-2H-1,2,3,4-tetraazol-2-yl)acetate
Ethyl-2-(5-morpholino-2H-1,2,3,4-tetraazol-2-yl)acetate
Formel: C₉H₁₅N₅O₃
MW: 241.25 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052626
CAS-Nummer: 175205-05-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge