1-Boc-4-bromo-1H-indazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR43563-1G
APOSOR43563-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR43563-1G
1-Boc-4-bromo-1H-indazole 95%
1-Boc-4-bromo-1H-indazole
Formel: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
MW: 297.1500 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110271
CAS-Nummer: 926922-37-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge