7-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR43565-250MG
APOSOR43565-250MGEA 85.7 EUR InStock
APOSOR43565-250MG
7-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
7-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11505878
CAS-Nummer: 1092352-37-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge