Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR4357-100G OR4357-10G OR4357-25G
APOSOR4357-100GEA 108 EUR InStock
APOSOR4357-100G APOSOR4357-10G APOSOR4357-25G
3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd 98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde


Formel: C₇H₅ClO₂
Siedepunkt: 150 °C/15mmHg
Melting Pt: 133…137 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016981
CAS-Nummer: 2420-16-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge