6-Hydroxyindazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR43577-1G
APOSOR43577-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR43577-1G
6-Hydroxyindazole
6-Hydroxyindazole
Formel: C₇H₆N₂O
Melting Pt: 217…221 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022788
CAS-Nummer: 23244-88-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge