5-Chlor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR43613-5G
APOSOR43613-5GEA 108 EUR InStock
APOSOR43613-5G
5-Chlor-1H-indazol
5-Chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₅ClN₂
Melting Pt: 118…120 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022785
CAS-Nummer: 698-26-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge