(1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR43672-1G
APOSOR43672-1GEA 462 EUR InStock
APOSOR43672-1G
(1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-yl)methanol
(1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-yl)methanol
Formel: C₈H₈N₂O
Melting Pt: 198…200 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18432555
CAS-Nummer: 17288-47-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge