N-Methyl-N-(3-pyridin-3-ylbenzyl)amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR4368-250MG
APOSOR4368-250MGEA 203 EUR InStock
APOSOR4368-250MG
N-Methyl-N-(3-pyridin-3-ylbenzyl)amine 97%
N-Methyl-N-(3-pyridin-3-ylbenzyl)amine
Formel: C₁₃H₁₄N₂
MW: 198.27 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368550
CAS-Nummer: 852180-72-4
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge