Methyl 3-acetyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[c]thiophene-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR43693-250MG
APOSOR43693-250MGEA 279 EUR InStock
APOSOR43693-250MG
Methyl 3-acetyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[c]thiophene-1-carboxylate 95%
Methyl 3-acetyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[c]thiophene-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₂O₃S
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28347696
CAS-Nummer: 1414377-89-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge