4-(3-Aminophenyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4374-1G
APOSOR4374-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR4374-1G
4-(3-Aminophenyl)pyridine 97%
4-(3-Aminophenyl)pyridine
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Melting Pt: 165…168 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00956758
CAS-Nummer: 40034-44-4
EINECS: 254-760-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge