Methyl-4-indolcarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4389-1G
APOSOR4389-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4389-1G
Methyl-4-indolcarboxylat 98%
Methyl-4-indolcarboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂
Melting Pt: 68…71 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00191222
CAS-Nummer: 39830-66-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge