2,4-Bis(benzyloxy)-5-bromopyrimidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR4413-5G
APOSOR4413-5GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR4413-5G
2,4-Bis(benzyloxy)-5-bromopyrimidine 96%
2,4-Bis(benzyloxy)-5-bromopyrimidine
Formel: C₁₈H₁₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00267932
CAS-Nummer: 41244-53-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge