{2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}methanol 90+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4417-1G
APOSOR4417-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR4417-1G
{2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}methanol 90+%
{2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}methanol
Formel: C₉H₁₀N₂O
Melting Pt: 157…158 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368506
CAS-Nummer: 30489-44-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge