Ethyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4424-1G
APOSOR4424-1GEA 149 EUR InStock
APOSOR4424-1G
Ethyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Melting Pt: 58…63 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368499
CAS-Nummer: 220488-05-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge