tert-Butyl-5-oxo-1,4-diazepane-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR45003-5G
APOSOR45003-5GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR45003-5G
tert-Butyl-5-oxo-1,4-diazepane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-5-oxo-1,4-diazepane-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115319
CAS-Nummer: 190900-21-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge