(5Z)-5-(Ethoxymethylene)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR450084-1G
APOSOR450084-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR450084-1G
(5Z)-5-(Ethoxymethylene)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one
(5Z)-5-(Ethoxymethylene)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one
Formel: C₆H₇NO₂S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00175004
CAS-Nummer: 86240-28-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge