3-Amino-1-(3-bromophenyl)thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR450118-250MG
APOSOR450118-250MGEA 87 EUR InStock
APOSOR450118-250MG
3-Amino-1-(3-bromophenyl)thiourea
3-Amino-1-(3-bromophenyl)thiourea
Formel: C₇H₈BrN₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041285
CAS-Nummer: 116567-17-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge