3-((Dimethylamino)methyl)azetidine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR451010-1G
APOSOR451010-1GEA 360 EUR InStock
APOSOR451010-1G
3-((Dimethylamino)methyl)azetidine dihydrochloride
3-((Dimethylamino)methyl)azetidine dihydrochloride
Formel: C₆H₁₄N₂·2ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264464
CAS-Nummer: 321890-22-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge