3-(3,4-Dichlorophenoxy)azetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR451012-1G
APOSOR451012-1GEA 873 EUR InStock
APOSOR451012-1G
3-(3,4-Dichlorophenoxy)azetidine hydrochloride
3-(3,4-Dichlorophenoxy)azetidine hydrochloride
Formel: C₉H₁₀Cl₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264481
CAS-Nummer: 606129-60-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge