tert-Butyl-3-(1-hydroxy-1-methylethyl)azetidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR451036-1G
APOSOR451036-1GEA 137 EUR InStock
APOSOR451036-1G
tert-Butyl-3-(1-hydroxy-1-methylethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(1-hydroxy-1-methylethyl)azetidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215.29 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22370133
CAS-Nummer: 1257293-79-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge