(R)-4-(2-Pyrrolidinylmethyl)morpholine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR451058-1G
APOSOR451058-1GEA 873 EUR InStock
APOSOR451058-1G
(R)-4-(2-Pyrrolidinylmethyl)morpholine dihydrochloride
(R)-4-(2-Pyrrolidinylmethyl)morpholine dihydrochloride
Formel: C₉H₁₈N₂O·2ClH
MW: 243.174 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28975215
CAS-Nummer: 511295-99-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge