(S)-N,N-Dimethyl-2-morpholinemethanamine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR451065-1G
APOSOR451065-1GEA 1250 EUR InStock
APOSOR451065-1G
(S)-N,N-Dimethyl-2-morpholinemethanamine dihydrochloride
(S)-N,N-Dimethyl-2-morpholinemethanamine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₆N₂O·2ClH
MDL Number: MFCD28016670
CAS-Nummer: 214273-18-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge