D-Cyclopropylalinine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR451082-5G
APOSOR451082-5GEA 242 EUR InStock
APOSOR451082-5G
D-Cyclopropylalinine
D-Cyclopropylalinine
Formel: C₆H₁₁NO₂
MW: 129.2 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02259520
CAS-Nummer: 121786-39-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge