Methyl-1-benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR451179-100G
APOSOR451179-100GEA 139 EUR InStock
APOSOR451179-100G
Methyl-1-benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003196
CAS-Nummer: 51535-00-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge