4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR451221-5G
APOSOR451221-5GEA 130 EUR InStock
APOSOR451221-5G
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol
Formel: C₆H₁₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13193576
CAS-Nummer: 7525-64-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge