1-Boc-4-ethynyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR451236-250MG
APOSOR451236-250MGEA 289 EUR InStock
APOSOR451236-250MG
1-Boc-4-ethynyl-1H-pyrazole
1-Boc-4-ethynyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16293741
CAS-Nummer: 1093193-29-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge