a-(4-Chlorophenyl)-4-Boc-1-piperazineacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR451239-1G
APOSOR451239-1GEA 960 EUR InStock
APOSOR451239-1G
a-(4-Chlorophenyl)-4-Boc-1-piperazineacetic acid
a-(4-Chlorophenyl)-4-Boc-1-piperazineacetic acid
Formel: C₁₇H₂₃ClN₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659337
CAS-Nummer: 885273-01-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge