Furfuryl-methylsulfid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR451317-100G OR451317-25G
APOSOR451317-100GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR451317-100G APOSOR451317-25G
Furfuryl-methylsulfid 97+%
Furfuryl-methylsulfid
Formel: C₆H₈OS
Siedepunkt: 64…65 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 63 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009604
CAS-Nummer: 1438-91-1
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge