2-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR451460-1G
APOSOR451460-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR451460-1G
2-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
2-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₉H₉BrO₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01119132
CAS-Nummer: 340216-58-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge