4-Chloro-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR452030-1G OR452030-250MG
APOSOR452030-1GEA 340 EUR InStock
APOSOR452030-1G APOSOR452030-250MG
4-Chloro-L-tryptophan 97%
4-Chloro-L-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797630
CAS-Nummer: 52448-14-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge