1-Bromo-2-(3-bromopropyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR452134-1G
APOSOR452134-1GEA 243 EUR InStock
APOSOR452134-1G
1-Bromo-2-(3-bromopropyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(3-bromopropyl)benzene
Formel: C₉H₁₀Br₂
MW: 277.984 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09744408
CAS-Nummer: 1075-28-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge