(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4589-25G
APOSOR4589-25GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR4589-25G
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094717
CAS-Nummer: 188111-79-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge