Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brom-3-methyl-2-buten 90+%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR46013-50G OR46013-250G
APOSOR46013-50GEA 219 EUR InStock
APOSOR46013-50G APOSOR46013-250G
1-Brom-3-methyl-2-buten 90+%
1-Brom-3-methyl-2-buten


Formel: C₅H₉Br
Siedepunkt: 82…83 °C/150mmHg
Dichte: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 40 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000242
CAS-Nummer: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge