7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR46017-500MG
APOSOR46017-500MGEA 408 EUR InStock
APOSOR46017-500MG
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699200
CAS-Nummer: 1053655-66-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge