4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR46046-100G
APOSOR46046-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR46046-100G
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 97%
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Formel: C₁₆H₂₁NO₆
Melting Pt: 98…102 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065564
CAS-Nummer: 7536-58-5
EINECS: 231-406-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge