cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR46133-1G OR46133-5G
APOSOR46133-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR46133-1G APOSOR46133-5G
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₄
Melting Pt: 121 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01311175
CAS-Nummer: 876-05-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge