5-Bromo-6-azaindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR46136-5G
APOSOR46136-5GEA 127 EUR InStock
APOSOR46136-5G
5-Bromo-6-azaindole 98%
5-Bromo-6-azaindole
Formel: C₇H₅BrN₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12024306
CAS-Nummer: 1215387-58-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge