2,6-Diiodopyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR46149-5G
APOSOR46149-5GEA 212 EUR InStock
APOSOR46149-5G
2,6-Diiodopyrazine
2,6-Diiodopyrazine
Formel: C₄H₂I₂N₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09265492
CAS-Nummer: 58138-79-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge