1-(Bromomethyl)-4-ethoxybenzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR46549-1G
APOSOR46549-1GEA 783 EUR InStock
APOSOR46549-1G
1-(Bromomethyl)-4-ethoxybenzene
1-(Bromomethyl)-4-ethoxybenzene
Formel: C₉H₁₁BrO
Siedepunkt: 134…136 °C/15mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08444317
CAS-Nummer: 2606-57-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge