2,5-Dimethoxybenzolthiol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4657-1G
APOSOR4657-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR4657-1G
2,5-Dimethoxybenzolthiol
2,5-Dimethoxythiophenol
Formel: C₈H₁₀O₂S
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052738
CAS-Nummer: 1483-27-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge