5-Isoxazolcarbonylchlorid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR46582-1G
APOSOR46582-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR46582-1G
5-Isoxazolcarbonylchlorid, technische Qualität
5-Isoxazolcarbonylchlorid
Formel: C₄H₂ClNO₂
Siedepunkt: 80 °C/16mmHg
Dichte: 1,362 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067868
CAS-Nummer: 62348-13-4
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge