(2S)-2-Aminobutanamidhydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR46608-100G
APOSOR46608-100GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR46608-100G
(2S)-2-Aminobutanamidhydrochlorid 97%
(S)-2-Aminobutanamide hydrochloride
Formel: C₄H₁₁ClN₂O
Melting Pt: 259…263 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00136565
CAS-Nummer: 7682-20-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge