1-Pyridin-4-yl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR4669-1G
APOSOR4669-1GEA 372 EUR InStock
APOSOR4669-1G
1-Pyridin-4-yl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
1-Pyridin-4-yl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₁₄H₁₄N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02323229
CAS-Nummer: 180272-43-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge