4-Aminomethyl-7-azaindole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR46751-250MG
APOSOR46751-250MGEA 79.9 EUR InStock
APOSOR46751-250MG
4-Aminomethyl-7-azaindole
4-Aminomethyl-7-azaindole
Formel: C₈H₉N₃
MW: 147.177 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458223
CAS-Nummer: 888498-07-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge