Ethyl 6-(Methylsulphonyl)-2-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470053-5G
APOSOR470053-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR470053-5G
Ethyl 6-(Methylsulphonyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl 6-(Methylsulphonyl)-2-pyridinecarboxylate
Formel: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229.253 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12828711
CAS-Nummer: 1186663-50-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge