N-[4-(5-Isobutyramido-1H-benzoimidazol-2-yl)phenyl]benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470111-100MG
APOSOR470111-100MGEA 397 EUR InStock
APOSOR470111-100MG
N-[4-(5-Isobutyramido-1H-benzoimidazol-2-yl)phenyl]benzamide
N-[4-(5-Isobutyramido-1H-benzoimidazol-2-yl)phenyl]benzamide
Formel: C₂₄H₂₂N₄O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18375239
CAS-Nummer: 1261268-95-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge