4-[2-(Hydroxymethyl)-1H-benzoimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470116-1G
APOSOR470116-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR470116-1G
4-[2-(Hydroxymethyl)-1H-benzoimidazol-1-yl]butyl Pivalate
4-[2-(Hydroxymethyl)-1H-benzoimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Formel: C₁₇H₂₄N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18375245
CAS-Nummer: 797032-02-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge