(S)-N6-[2-(trans-4-Aminocyclohexyl)ethyl]-N6-propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470117-1G
APOSOR470117-1GEA 1020 EUR InStock
APOSOR470117-1G
(S)-N6-[2-(trans-4-Aminocyclohexyl)ethyl]-N6-propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine
(S)-N6-[2-(trans-4-Aminocyclohexyl)ethyl]-N6-propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine
Formel: C₁₈H₃₂N₄S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18911728
CAS-Nummer: 1393886-88-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge