1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazoliumchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470126-25G
APOSOR470126-25GEA 114 EUR InStock
APOSOR470126-25G
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazoliumchlorid
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazoliumchlorid
Formel: C₂₁H₂₅ClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02684541
CAS-Nummer: 141556-45-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge